Benzylalkohol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC10569000EA 618 DKK
EHERC10569000
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molekylvægt: 108,14 g/mol
Kogepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –15,3 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004599
CAS-nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg