4-Ethoxybenzylalkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10331.18EA 2160 DKK
A10331.18 A10331.09
4-Ethoxybenzylalkohol ≥98%
4-Ethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molekylvægt: 152,19 g/mol
Kogepunkt: 272…274 °C
Smeltepunkt: 32…34 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004655
CAS-nummer: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8