2-Nitro-m-cresol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15109000EA
618
DKK
EHERC15109000
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Formel:
C₇H₇NO₃ Molekylvægt: 153,14 g/mol Kogepunkt: 231 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 35…39 °C |
MDL Number:
MFCD00007125 CAS-nummer: 4920-77-8 EINECS: 225-546-9 UN nummer: 2446 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...