2-Methyl-m-phenylendiamin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO164680050EA 293 DKK
ACRO164680050 ACRO164680250
2-Methyl-m-phenylendiamin 98%
2-Methyl-m-phenylendiamin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekylvægt: 122,17 g/mol
Kogepunkt: 289 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 102…107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007800
CAS-nummer: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %