2-Nitro-p-toluidin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
EHERC10208300EA
634
DKK
EHERC10208300
2-Nitro-p-toluidin
2-Nitro-p-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekylvægt: 152,15 g/mol Kogepunkt: 303 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 112…114 °C Massefylde: 1,164 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007907 CAS-nummer: 89-62-3 EINECS: 201-924-9 UN nummer: 2660 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...