p-Toluidin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Toluidin
EHERC17595000EA 436 DKK
EHERC17595000
p-Toluidin
p-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molekylvægt: 107,16 g/mol
Kogepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43 °C
Massefylde: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007906
CAS-nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN nummer: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674