2',5'-Difluoracetophenon ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13911.06EA 922 DKK
A13911.06 A13911.14
2',5'-Difluoracetophenon ≥98%
2',5'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molekylvægt: 156,13 g/mol
Kogepunkt: 190…191 °C
Massefylde: 1,233
Flammepunkt: 70 °C (158 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009898
CAS-nummer: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4