α,α,α,3,4-Pentafluortoluen ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24096.03EA 579 DKK
B24096.03 B24096.06
α,α,α,3,4-Pentafluortoluen ≥97%
α,α,α,3,4-Pentafluortoluen
Formel: C₇H₃F₅
Molekylvægt: 182,09 g/mol
Kogepunkt: 103…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077510
CAS-nummer: 32137-19-2
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III