Propiophenon

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERC16487000EA 634 DKK
EHERC16487000
Propiophenon
Propiophenon
Formel: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Molekylvægt: 134,18 g/mol
Kogepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009309
CAS-nummer: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Merck Index: 12,08015
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/09/762309.jpg

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR