2,5-Dichlorbenzylalkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L07734.14EA 1680 DKK
L07734.14 L07734.06
2,5-Dichlorbenzylalkohol ≥99%
2,5-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molekylvægt: 177,03 g/mol
Kogepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004607
CAS-nummer: 34145-05-6
EINECS: 251-850-6