Hydroquinon
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Benzen-1,4-diol
, 1,4-Dihydroxybenzen
EHERC14223000EA
618
DKK
EHERC14223000
Hydroquinon
Hydroquinon
Formel:
C₆H₄(OH)₂ Molekylvægt: 110,11 g/mol Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 172 °C Massefylde: 1,332 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 165 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002339 CAS-nummer: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...