Diphenylamin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC12890000EA 369 DKK
EHERC12890000
Diphenylamin
Diphenylamin
Formel: (C₆H₅)₂NH
Molekylvægt: 169,23 g/mol
Kogepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…54 °C
Massefylde: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 153 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003014
CAS-nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/36/2297636.jpg