p-Phenylendiamin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Phenylendiamin
EHERC16058000EA 1040 DKK
EHERC16058000
p-Phenylendiamin
p-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Molekylvægt: 108,14 g/mol
Kogepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 139…141 °C
Massefylde: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007901
CAS-nummer: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN nummer: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439