p-Phenylendiamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Phenylendiamin
A15680.0BEA 1310 DKK
A15680.0B A15680.30 A15680.0I
p-Phenylendiamin 97%
p-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Molekylvægt: 108,14 g/mol
Kogepunkt: 267…271 °C
Smeltepunkt: 138…142 °C
Massefylde: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 156 °C (312 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007901
CAS-nummer: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN nummer: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439