2-Aminofenol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
EHERC10210000EA
403
DKK
EHERC10210000
2-Aminofenol
2-Aminofenol
Formel:
C₆H₇NO Molekylvægt: 109,13 g/mol Kogepunkt: 235 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,328 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >175 °C |
MDL Number:
MFCD00007690 CAS-nummer: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN nummer: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00460 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...