3-(Diethylamino)phenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO146631000EA 313 DKK
ACRO146631000
3-(Diethylamino)phenol 99%
3-(Diethylamino)phenol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molekylvægt: 165,24 g/mol
Kogepunkt: 170 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 70…73 °C
Flammepunkt: 141 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002265
CAS-nummer: 91-68-9
EINECS: 202-090-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Pink to red to grey-brown Flakes or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %