Pentafluorbenzamid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18397.06EA 700 DKK
A18397.06 A18397.14 A18397.22
Pentafluorbenzamid ≥99%
Pentafluorbenzamid
Formel: C₇H₂F₅NO
Molekylvægt: 211,09 g/mol
Kogepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 146…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007971
CAS-nummer: 652-31-3
EINECS: 211-488-1