Terephthalsyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17321500EA 649 DKK
EHERC17321500
Terephthalsyre
Terephthalsyre
Formel: C₈H₆O₄
Molekylvægt: 166,13 g/mol
Kogepunkt: 392 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002558
CAS-nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306