Dibutylphthalat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DBP
EHERC16171000EA 680 DKK
EHERC16171000
Dibutylphthalat
Dibutylphthalat
Formel: C₁₆H₂₂O₄
Molekylvægt: 278,35 g/mol
Kogepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 171 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009441
CAS-nummer: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/47/2299947.jpg