Propyl 4-hydroxybenzoat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC14229200EA 572 DKK
EHERC14229200
Propyl 4-hydroxybenzoat
Propyl 4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180,2 g/mol
Kogepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002354
CAS-nummer: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 12,08051