Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC10171450EA 711 DKK
EHERC10171450
Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain)
Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain)
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
Kogepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 89…90 °C
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007892
CAS-nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087