2,4-Dichlor-5-nitrophenol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L18369.14EA 4000 DKK
L18369.14
2,4-Dichlor-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Dichlor-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₃
Smeltepunkt: 97…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093072
CAS-nummer: 39489-77-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III