2,5-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L09735.06EA 697 DKK
L09735.06
2,5-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
2,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molekylvægt: 188,01 g/mol
Kogepunkt: 120…122 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 28…31 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00002002
CAS-nummer: 5392-82-5
EINECS: 226-396-7
UN nummer: 2250
ADR: 6.1,II