3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L20166.06EA 939 DKK
L20166.06 L20166.14 L20166.03
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid ≥98%
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid
Formel: C₇Cl₂F₄O
Molekylvægt: 246,98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001175
CAS-nummer: 292621-58-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II