Dichlobenil, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dichlorbenzonitril
M-Clarity™ quality level = MQ100
45431-250MGEA 352 DKK
45431-250MG
Dichlobenil, Supelco®
Dichlobenil
Formel: C₇H₃Cl₂N
Molekylvægt: 172,01 g/mol
Kogepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 145…146 °C
Massefylde: 1,623 g/cm³ (–101 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001781
CAS-nummer: 1194-65-6
EINECS: 214-787-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03068