Morpholin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC15330000EA 1400 DKK
EHERC15330000
Morpholin
Morpholin
Formel: C₄H₉NO
Molekylvægt: 87,12 g/mol
Kogepunkt: 128,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005972
CAS-nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN nummer: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/95/2298295.jpg