Piperidin, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09724.0500EA 2440 DKK
1.09724.0500
Piperidin, EMSURE® for analysis, Supelco®
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Molekylvægt: 85,15 g/mol
Kogepunkt: 107,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005979
CAS-nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN nummer: 2401
ADR: 8 (3),
Merck Index: 12,07621
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -10 °C
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 1.5 - 10.3 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C