3-Octyn-1-ol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L05414.14EA 2460 DKK
L05414.14 L05414.06
3-Octyn-1-ol 96%
3-Octyn-1-ol
Formel: C₈H₁₄O
Molekylvægt: 126,2 g/mol
Kogepunkt: 86…88 °C (9 mmHg)
Massefylde: 0,883
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039552
CAS-nummer: 14916-80-4
EINECS: 238-986-1