3-Heptyn-1-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
B20884.06EA
543
DKK
B20884.06
B20884.14
3-Heptyn-1-ol ≥98%
3-Heptyn-1-ol
Formel:
C₇H₁₂O Molekylvægt: 112,17 g/mol Kogepunkt: 80…82 °C (15 mmHg) Massefylde: 0,882 Flammepunkt: 74 °C (165 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039551 CAS-nummer: 14916-79-1 EINECS: 238-985-6 UN nummer: 1987 ADR: 3,III |