2-fluorkanelsyre predominantly trans 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15303.06EA 680 DKK
A15303.06 A15303.14
2-fluorkanelsyre predominantly trans 98%
2-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₇FO₂
Molekylvægt: 166,15 g/mol
Smeltepunkt: 179…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004370
CAS-nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3