4-Hydroxycinnamic acid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acidp-Coumaric acidp-Cumaric acid
ROTH9906.1EA 170.64 DKK
ROTH9906.1
4-Hydroxycinnamic acid
4-Hydroxycinnamic acid
Formel: C₉H₈O₃
Molekylvægt: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00004399
CAS-nummer: 7400-08-0
EINECS: 231-000-0