trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A15936.09EA
503
DKK
A15936.09
A15936.30
A15936.18
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molekylvægt: 208,21 g/mol Smeltepunkt: 179…183 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004376 CAS-nummer: 7345-82-6 EINECS: 231-249-5 |