3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10482.06EA
1520
DKK
A10482.06
A10482.03
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molekylvægt: 194,184 g/mol Smeltepunkt: ∼ 231 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004391 CAS-nummer: 537-73-5 EINECS: 208-676-0 |