trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L02771.03EA 505 DKK
L02771.03 L02771.06
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molekylvægt: 216,16 g/mol
Smeltepunkt: 230…234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002696
CAS-nummer: 16642-92-5