Benzylacetat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH6014.1EA 0 DKK
ROTH6014.1
Benzylacetat
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molekylvægt: 150,18 g/mol
Kogepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –51 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008712
CAS-nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125