(4-Chlorphenyl)eddikesyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC11489000EA 649 DKK
EHERC11489000
(4-Chlorphenyl)eddikesyre
(4-Chlorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Molekylvægt: 170,6 g/mol
Kogepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 101…104 °C
Massefylde: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004344
CAS-nummer: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6