3-(Indol-3-yl)propionsyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14320000EA 989 DKK
EHERC14320000
3-(Indol-3-yl)propionsyre
3-(Indol-3-yl)propionsyre
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekylvægt: 189,21 g/mol
Smeltepunkt: 129…132 °C
Massefylde: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005660
CAS-nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1