Squalan
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16973500EA 1320 DKK
EHERC16973500
Squalan
Squalan
Formel: C₃₀H₆₂
Molekylvægt: 422,82 g/mol
Kogepunkt: 470 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923