4-Methylvaleriansyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERCA15147400EA 436 DKK
EHERCA15147400
4-Methylvaleriansyre
4-Methylvaleriansyre
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 116,16 g/mol
Kogepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,9192 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002803
CAS-nummer: 646-07-1
EINECS: 211-464-0