Isosmørsyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methylpropansyre
EHERC14395500EA
557
DKK
EHERC14395500
Isosmørsyre
Isosmørsyre
Formel:
C₄H₈O₂ Molekylvægt: 88,11 g/mol Kogepunkt: 155 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –45 °C Massefylde: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 57 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002658 CAS-nummer: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN nummer: 2529 ADR: 3,III Merck Index: 13,05172 |