3,3-Dimethyl-2-butanon ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10289.36EA
4280
DKK
A10289.36
A10289.22
3,3-Dimethyl-2-butanon ≥97%
3,3-Dimethyl-2-butanon
Purity: 97%
CAS No.: 75-97-8
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3970
Melting Point: -53°
Boiling Point: 105-106°
Merck Reference: 14,7440
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008846
Formel:
C₆H₁₂O Molekylvægt: 100,16 g/mol Kogepunkt: 105…106 °C Smeltepunkt: –53 °C Massefylde: 0,803 Flammepunkt: 5 °C (41 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008846 CAS-nummer: 75-97-8 EINECS: 200-920-4 UN nummer: 1224 ADR: 3,II Merck Index: 12,07594 |