1-Hexanesulfonsyre natriumsalt, LiChropur™ til ion-par kromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18305.0025EA
2070
DKK
1.18305.0025
1.18305.0100
1-Hexanesulfonsyre natriumsalt, LiChropur™ til ion-par kromatografi, Supelco®
1-Hexanesulfonsyre natriumsalt
Formel:
C₆H₁₃O₃SNa Molekylvægt: 188,22 g/mol Smeltepunkt: 300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007542 CAS-nummer: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |
Specifikationer Testresultater
Hill Formula | C₆H₁₃NaO₃S |
Molar Mass | 188.22 g/mol |
pH value | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 1 slightly water endangering |