Dibutylether
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
EHERC12252000EA
603
DKK
EHERC12252000
Dibutylether
Dibutylether
Formel:
C₈H₁₈O Molekylvægt: 130,23 g/mol Kogepunkt: 141 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,767 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 25 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009461 CAS-nummer: 142-96-1 EINECS: 205-575-3 UN nummer: 1149 ADR: 3,III Merck Index: 13,01568 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...