1,9-Diaminononan 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L02043.06EA 1920 DKK
L02043.06 L02043.14
1,9-Diaminononan 98%
1,9-Diaminononane
Formel: C₉H₂₂N₂
Molekylvægt: 158,29 g/mol
Kogepunkt: 258…259 °C
Smeltepunkt: 36…40 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008251
CAS-nummer: 646-24-2
EINECS: 211-470-3
UN nummer: 3259
ADR: 8,III