Perfluor-tert-butanol ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22442.06EA 2470 DKK
B22442.06 B22442.14 B22442.03
Perfluor-tert-butanol ≥99%
Perfluor-tert-butanol
Formel: C₄HF₉O
Molekylvægt: 236,04 g/mol
Kogepunkt: 44…45 °C
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1,693
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042092
CAS-nummer: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II