Dimethylsuberat ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22681.22EA 1940 DKK
B22681.22 B22681.14
Dimethylsuberat ≥99%
Dimethylsuberat
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molekylvægt: 202,25 g/mol
Kogepunkt: 266…268 °C
Smeltepunkt: –3,1 °C
Massefylde: 1,016
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008471
CAS-nummer: 1732-09-8
EINECS: 257-059-5