Korksyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18800.0500EA 1050 DKK
8.18800.9999 8.18800.0500 8.18800.0100
Korksyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Korksyre
Formel: C₈H₁₄O₄
Molekylvægt: 174,2 g/mol
Kogepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 139…142 °C
Massefylde: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004428
CAS-nummer: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.6 g/l (20 °C)
Melting Point 139 - 142 °C
Molar Mass 174.2 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 229 - 231 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 210 °C
pH 3.2 (1.6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms Suberic acid
Hill Formula C8H14O4
Chemical Formula HOOC(CH2)6COOH