Korksyre ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13963.36EA 1370 DKK
A13963.36 A13963.22 A13963.0E
Korksyre ≥99%
Korksyre
Formel: C₈H₁₄O₄
Molekylvægt: 174,2 g/mol
Kogepunkt: 230 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 141…144 °C
Massefylde: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Flammepunkt: 203 °C (397 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004428
CAS-nummer: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031