Malonsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11526.22EA 390 DKK
A11526.22 A11526.36 A11526.0E
Malonsyre ≥99%
Malonsyre
Formel: C₃H₄O₄
Molekylvægt: 104,06 g/mol
Kogepunkt: 387 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 132…136 °C (dec.)
Massefylde: 1,62
Flammepunkt: 157 °C (314 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002707
CAS-nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732