Glycin, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
94119-10GEA
347
DKK
94119-10G
Glycin, Supelco®
Glycin
Formel:
NH₂CH₂COOH Molekylvægt: 75,07 g/mol Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 83 °C Massefylde: 1,64 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |